Merck
617407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorbenzamid-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H313CO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
InChIKey
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)