Merck
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyd
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8DH7O2
Molekulargewicht:
137.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.