Merck
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3-hydantoin
99 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H10N2O3
Molekulargewicht:
236.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
InChIKey
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)