Merck
616206
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1,1,6,6-d4
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4H10O6
Molekulargewicht:
186.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JYJZJFCESA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)