Merck
615986
Sigma-Aldrich
L-Leucin-isopropyl-d7
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCH2CH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
138.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,4D
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-RHMGQHGKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)