Merck
614483
Sigma-Aldrich
1-Chlorbutan-d9
98 atom % D
Synonym(e):
Butyl-d9chlorid
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)2CD2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
77-78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-123 °C (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChIKey
VFWCMGCRMGJXDK-YNSOAAEFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F
Flammpunkt (°C)
-12 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)