Merck
489964
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-amin-15N Monohydrat
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable