Merck
613657
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidin-dimethyl-d6
98 atom % D
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-d6-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7D6H3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
143-145 °C
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)