Merck
612057
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 277.00
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 277.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC-Code:
12142201
NACRES:
NA.24
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Zusammensetzung
TMS, 0.05%
Qualitätsniveau
Konzentration
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)