Merck
612030
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Größe auswählen
10 EACH
CHF 2’370.00
CHF 2’370.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 2’370.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC-Code:
12142201
NACRES:
NA.24
CHF 2’370.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
TMS, 0.05%
Konzentration
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)