Merck
611360
Supelco
Harnstoff-13C,15N2 -Lösung
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
Größe auswählen
10 EACH
CHF 4’700.00
CHF 4’700.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 4’700.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CH415N2O
Molekulargewicht:
63.03
UNSPSC-Code:
12142201
NACRES:
NA.24
CHF 4’700.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Konzentration
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
8 mm × 7 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Leistungsmerkmale und Vorteile
Indirect detection
Menge
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)