610011
Bor-11B-trifluorid
≥95 atom % 11B
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥95 atom % 11B
Form
gas
Mol-Gew.
67.96 by atom % calculation
bp
-100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-127 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
InChIKey
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable