Merck
594091
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-deuteroxid -Lösung
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
15ND4OD/D2O soln.
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
98 atom % D
Konzentration
~3 N in D2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)