Merck
609838
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropanol-17O
20 atom % 17O
Synonym(e):
(Neopentylalkohol)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH217OH
Molekulargewicht:
89.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
20 atom % 17O
Mol-Gew.
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
113-114 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
InChIKey
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)