Merck
609366
Sigma-Aldrich
Calciumnitrat-15N2 Tetrahydrat
10 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
Molekulargewicht:
238.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
44 °C (lit.)
Dichte
1.876 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
InChIKey
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)