Merck
609285
Sigma-Aldrich
D-Glucosamin-15N -hydrochlorid
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H1315NO5 · HCl
Molekulargewicht:
216.63
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[H].[15NH2][C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i7+1;
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-GHYLIYMMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable