Wichtige Dokumente
608904
N-Methylacetamid-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
204-206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Dichte
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
InChIKey
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)