Merck
607975
Sigma-Aldrich
Selenharnstoff-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CSe15NH2
Molekulargewicht:
125.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 14N
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
InChIKey
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)