Wichtige Dokumente
278882
1,1-Dimethyl-2-selenharnstoff
97%
Synonym(e):
1,1-Dimethylselenourea, N,N-Dimethylselenourea
Größe auswählen
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(N)=[Se]
InChI
1S/C3H8N2Se/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChIKey
NRTHBQJARHPPAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?