Merck
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C, d3 Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
13CD3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)