Merck
606596
Sigma-Aldrich
Styrol-α, β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Synonym(e):
Ethenyl-13C2 benzene
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’700.00
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’700.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Enthält
4-t-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F
Flammpunkt (°C)
26 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1