524468
trans-Styrol-(β)-d
≥94 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥94 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone-d6 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C([2H])=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1+
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-GXFUBBPWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.11 °C - closed cup