Merck
604348
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-furan
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains BHT as stabilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
BHT as stabilizer
bp
63-66 °C
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
InChIKey
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)