Merck
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodpropan-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Isopropyliodid-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHI13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
88-90 °C (lit.)
Dichte
1.713 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
InChIKey
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)