Merck
601438
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li-iodid
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
6LiI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
446 °C (lit.)
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChIKey
HSZCZNFXUDYRKD-HCMAANCNSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)