Wichtige Dokumente
60098
Kalium-tert-butoxid
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Kalium-t-butoxid, Kaliumtert.-butylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 220 °C)
Assay
≥97.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤2% K2(CO)3 and KOH
mp (Schmelzpunkt)
256-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?