Merck
600024
Sigma-Aldrich
2-Bromethanol-13C2,1,1,2,2-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Ethylen-13C2,d4-bromhydrin
About This Item
Lineare Formel:
Br13CD213CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
Br[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2
InChIKey
LDLCZOVUSADOIV-URIFWVMJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup - (own results)
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup - (own results)