Wichtige Dokumente
597678
1-Amino-3-buten -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
3-Buten-1-amin-hydrochlorid, 4-Amino-1-buten -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
amine
SMILES String
Cl.NCCC=C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H
InChIKey
MKEXLMVYRUNCQJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?