Wichtige Dokumente
597201
(Chlormethyl)trimethoxysilan
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
bp
151 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](CCl)(OC)OC
InChI
1S/C4H11ClO3Si/c1-6-9(4-5,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
InChIKey
FPOSCXQHGOVVPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?