Merck
597058
Sigma-Aldrich
Ethylnicotinat-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.12
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
223-224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup