Wichtige Dokumente
59539
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dimethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(+)-2,3-O-Isopropyliden-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
bp
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
SMILES String
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?