Wichtige Dokumente
133027
4,4′-Isopropylidendiphenol
97%
Synonym(e):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan, Bisphenol A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
158-159 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChIKey
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
440.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
227 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?