Merck
594288
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-propoxyphenylborsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C (lit.)
SMILES String
CCCOc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-7-3-4-9(11)8(6-7)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChIKey
ZFTDUFUEQNIBCF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)