Merck
593826
Sigma-Aldrich
1,4-Butandiol-d10
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
DOCD2(CD2)2CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Mol-Gew.
99.98 by atom % calculation
bp
230 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChIKey
WERYXYBDKMZEQL-MBXGXEIXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)