Merck
593117
Sigma-Aldrich
11-Chlor-1-undecen
97%
Größe auswählen
25 ML
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 158.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)9CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
allyl
chloro
SMILES String
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChIKey
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)