Merck
592846
Sigma-Aldrich
Kalium-4-fluorphenyltrifluoroborat
95%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
297 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].Fc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
InChIKey
PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)