Merck
59280
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-isopropylacetoacetat
technical, ≥90% (GC)
Größe auswählen
25 ML
CHF 289.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 289.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
Beilstein:
636360
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.425
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
InChIKey
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)