Merck
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenon
97%
Synonym(e):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-on
Größe auswählen
25 G
CHF 168.00
100 G
CHF 173.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 168.00
100 G
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
Beilstein:
743171
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
87-88 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
InChIKey
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2