Merck
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropen
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Isopropenyl-methylether
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
1734635
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Dampfdruck
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
374 °F
Enthält
potassium carbonate as stabilizer
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
Dichte
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
InChIKey
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase