Merck
591653
Sigma-Aldrich
Methyl-(3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionat
98%
Synonym(e):
(3S)-(+)-3-(Methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropansäure-methylester
Größe auswählen
1 G
CHF 847.00
CHF 847.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 847.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 847.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChIKey
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)