Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
590762
5-(Trifluormethyl)-2-mercaptopyridin
97%
Synonym(e):
5-(Trifluormethyl)-2-pyridinthiol
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4F3NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
154-159 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol may be used to synthesize 5-trifluoromethylpyridine-2-sulfonyl chloride by reacting with chlorine gas in HCl solution.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
"Synthesis of [14C]-and [13C6]-labeled tipranavir and its potential hydroxyl metabolite and the glucuronide conjugate"
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(08), 314- 320 (2008)