Merck
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5-pyridin)
Synonym(e):
Poly-(3,5-Pyridindiester)
Größe auswählen
250 MG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 474.00
About This Item
Lineare Formel:
(C5H3N)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Anwendung
Light-emitting conjugated polymer.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)