Merck
588393
Sigma-Aldrich
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chlorid Monohydrat
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H33ClN·H2O
Molekulargewicht:
363.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O.[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D;;
InChIKey
NFCRBQADEGXVDL-UGIAOSMXSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qihao Zhang et al.
American journal of translational research, 12(5), 2062-2070 (2020-06-09)
The quantity and function of osteoblasts require continuous osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. Recent evidence suggests that microRNAs (miRNAs) act as important post-transcriptional regulators in a wide range of biological processes, including osteoblastic differentiation. Quercetin has also