Merck
587818
Sigma-Aldrich
Decansäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Caprinsäure-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)713CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
InChIKey
GHVNFZFCNZKVNT-OJJJIBSVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)