Merck
296457
Sigma-Aldrich
Octansäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Caprylsäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)613CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.910 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Octanoic-1-13C acid is an isotopic analogue of octanoic acid.
Anwendung
Octanoic-1-13C acid is used to study the dehydrogenase of medium chain acyl-CoA using Resonance Raman (RR) study.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Nishina et al.
Journal of biochemistry, 111(6), 699-706 (1992-06-01)
Resonance Raman (RR) spectra of the complex of pig kidney medium-chain acyl-CoA dehydrogenase with acetoacetyl-CoA and of the purple complex formed upon the addition of octanoyl-CoA to the dehydrogenase were obtained. RR spectra were also measured for the complexes prepared