Merck
586951
Sigma-Aldrich
Formamid-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Größe auswählen
250 MG
CHF 1’160.00
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 1’160.00
About This Item
Lineare Formel:
H13CO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)