Wichtige Dokumente
586706
DL-Alanin-1-13C,2-d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C(C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D,3+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-BCBQPROLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)