586382
Laurinsäure-1,12-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Dodecansäure-1,12-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1,12+1
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-WVMORIOASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113.00 °C