Merck
05346
Supelco
Decansäure-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonym(e):
Caprinsäure-1,2,3,4-13C4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C6H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.24
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)