Merck
579866
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-4-13C Monohydrat
99 atom % 13C
Größe auswählen
100 MG
CHF 2’810.00
CHF 2’810.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 2’810.00
About This Item
Lineare Formel:
H2N13COCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’810.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)